Läs mer
Kalium-tert-pentyloxid, 14-18 % vikt/volym i cyklohexan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324108 25 g 25g
11304108 5 g 5g
11314108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041394.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Coreaktant för omvandling av ketoner till oxider
Kalium-tert-pentyloxid används i många olika tillämpningar inom organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel, färgämnen och aromkemikalier. Det används också vid tillverkning av tvättmedel och biodiesel. De fungerar också som katalysatorer vid polymerisation och isomeriseringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41233-93-6
Molekylformel C5H11KO
Molekylvikt (g/mol) 126.24
MDL-nummer MFCD00064808
InChI-nyckel ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23683543
LEDER [K+].CCC(C)(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tert-pentyloxide
Densitet 0.80 g/mL
Flampunkt -18°C (0°F)
Linjär formel CH3CH2C(CH3)2OK
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
IUPAC-namn kalium;2-metylbutan-2-olat
Formel vikt 126.24
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 14 to 18% w/v in cyclohexane
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.