Läs mer
Potassium Tetraborate Tetrahydrate, ≥99.0% (T), Honeywell™
Produktkod. 15655990 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15655990 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15655990 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 605411KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetraborate tetrahydrate
Smältpunkt >500°C
CAS 12045-78-2
Färg White
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Linjär formel K2B4O7 · 4H2O
MDL-nummer MFCD00149924
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 305.5g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle