Läs mer
Potassium tetraborate tetrahydrate, 99.5%, extra pure
Produktkod. 10541301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10541301 1 kg 1kg
11390766 250 g 250g
11964221 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10541301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259570010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12045-78-2
Molekylformel B4K2O7·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 305.5
Synonym Potassium biborate tetrahydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetraborate tetrahydrate
Smältpunkt 850.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel K2B4O7·4H2O
Merck Index 14,768
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 305.5
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.