Läs mer
Kaliumtetraboratetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398218
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398218 2 kg 2kg
11308228 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039435.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12045-78-2 | K2B4O7+4H2O
Det är ett utmärkt lösningsmedel för metalloxider vid höga temperaturer. Det är ett bra buffertmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12045-78-2
Molekylformel K2B4O7+4H2O
MDL-nummer MFCD00149924
Synonym Potassium borate (tetra)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetraborate tetrahydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 305.51 (233.44 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende White crystals
Densitet 1.74 (anhy)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.