Läs mer
Kaliumtetrabromoaurat(III)dihydrat, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Au 33 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347497 1 g 1g
11357497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012664.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13005-38-4 | KAuBr4·2H2O
Det används som laboratoriekemikalie och tillverkning av ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13005-38-4
Molekylformel KAuBr4·2H2O
MDL-nummer MFCD00049650
Synonym Gold potassium bromide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Namnnotering Au 33% min.
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vikt 591.72 (555.69 Anhydrous)
Odör Weak
Utseende Red-brown crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.