Läs mer
Potassium tetrabromopalladate(II), Pd 20.0%
Produktkod. 11351968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351968 1 g 1g
11361968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011883.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-93-2 | Br4H4K2Pd | 508.26 g/mol
Kaliumtetrabromopalladat(II) Används vid syntes av halvledande metallhaltiga polymerer där polypyrrolskelettet har en konformationell energiminimum och är nästan plan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-93-2
Molekylformel Br4H4K2Pd
Molekylvikt (g/mol) 508.26
MDL-nummer MFCD00049659
InChI-nyckel PBPKCWAOLDCQKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrabromopalladate ii, dipotassium tetrabromopalladium 2-, dipotassium tetrabromopalladate, dipotassium tetrabromopalladate 2-, palladate 2-, tetrabromo-, potassium 1:2, palladate 2-, tetrabromo-, dipotassium, sp-4-1, palladous potassium bromide, dipotassium tetrabromopalladiumdiuide, dipotassium ion tetrabromopalladiumdiuide
PubChem CID 61688
IUPAC-namn dikalium;tetrabrompalladium(2-)
LEDER [K+].[K+].Br.Br.Br.Br.[Pd--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrabromopalladate(II)
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 504.21
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.0%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.