Läs mer
Potassium tetrabromoplatinate(II), 99.9% (metals basis)
Produktkod. 15407005
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407005 500 mg 500mg
15496995 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045548.ME
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13826-94-3 | Br4K2Pt | 592.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-94-3
Molekylformel Br4K2Pt
Molekylvikt (g/mol) 592.90
MDL-nummer MFCD00011376
InChI-nyckel AXZAYXJCENRGIM-UHFFFAOYSA-J
Synonym br4pt.2k, dipotassium;tetrabromoplatinum 2-, dipotassium tetrabromoplatinumdiuide
PubChem CID 71310129
IUPAC-namn dikalium;tetrabromplatina(2-)
LEDER [K+].[K+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrabromoplatinate (II)
Smältpunkt >300°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel K2PtBr4
Formel vikt 592.9
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.