Läs mer
Potassium tetrachloroaurate(III), 98%
Produktkod. 10628794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10628794
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13682-61-6
Molekylformel AuCl4K
Molekylvikt (g/mol) 377.88
MDL-nummer MFCD00043088
InChI-nyckel JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
IUPAC-namn kalium; tetraklorguld(1-)
LEDER Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroaurate(III)
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Gul till orange
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 97.5% min
Linjär formel KAuCl4
Merck Index 15, 7800
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 377.88
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium tetrachloroaurate(III)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.