Läs mer
Potassium tetrachloroaurate(III), 98%
Produktkod. 10677831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10677831 1 g Glasflaska 1g
10628794 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316120010
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13682-61-6
Molekylformel AuCl4K
Molekylvikt (g/mol) 377.88
MDL-nummer MFCD00043088
InChI-nyckel JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
IUPAC-namn kalium; tetraklorguld(1-)
LEDER Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroaurate(III)
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Gul till orange
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 97.5% min
Linjär formel KAuCl4
Merck Index 15, 7800
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 377.88
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.