Läs mer
Kaliumtetraklorourat(III)-hydrat, 99 %
Produktkod. 11460897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460897 5 g 5g
11450897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23292.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377,86 g/mol
Kaliumtetrakloraurat(III)hydrat används som primära och sekundära mellanprodukter. Ett nyckelråmaterial för syntes av nya guld(III)ditiolatkomplex för luminescensstudier eller möjliga användningar som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumtetrakloraurat(III)hydrat används som primära och sekundära mellanprodukter. Ett nyckelråmaterial för syntes av nya guld(III)ditiolatkomplex för luminescensstudier eller möjliga användningar som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27988-75-6
Molekylformel AuCl4K
Molekylvikt (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00043088
InChI-nyckel IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC-namn kalium;tetraklorguld(1-);hydrat
LEDER [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Smältpunkt 357 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Linjär formel KAuCl4·xH2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, etanol.
Formel vikt 377,88 (Vattenfattig)
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tetrachloroaurate hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetrachloroaurate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.