Läs mer
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, 99%
Produktkod. p-7026941
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11450897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23292.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Kaliumtetrakloraurat(III)hydrat används som primära och sekundära mellanprodukter. Ett nyckelråmaterial för syntes av nya guld(III)ditiolatkomplex för luminescensstudier eller möjliga användningar som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumtetrakloraurat(III)hydrat används som primära och sekundära mellanprodukter. Ett nyckelråmaterial för syntes av nya guld(III)ditiolatkomplex för luminescensstudier eller möjliga användningar som fotosensibilisatorer eller fotokatalysatorer.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27988-75-6
Molekylformel AuCl4K
Molekylvikt (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00043088
InChI-nyckel IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC-namn kalium;tetraklorguld(1-);hydrat
LEDER [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Smältpunkt 357°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Linjär formel KAuCl4·xH2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol.
Formel vikt 377.88 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.