Läs mer
Kaliumtetraklorourat(III)hydrat, Premion™ 99,99 % (metallbas), Au 49 % min
Produktkod. 11316528
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316528 1 g 1g
11306528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012150.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377,86 g/mol
Kaliumtetrakloraurat(III)-hydrat används som råmaterial för framställning av guld(III)ditiolatkomplex, vilket kan användas i luminescensstudier, fotosensibilisatorer och fotokatalysatorer. Vidare används den för guldgalvaniseringsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27988-75-6
Molekylformel AuCl4K
Molekylvikt (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00043088
InChI-nyckel IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC-namn kalium;tetraklorguld(1-);hydrat
LEDER [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Smältpunkt 357 °C (dekomposition)
Färg Gul till orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel KAuCl4·xH2O
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 377,88 (Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 49% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.