Läs mer
Kaliumtetrakloropaladat(II), min 32,0 % Pd
Produktkod. 10164070 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164070 10 g Glasflaska 10g
10002560 2 g Glasflaska 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10164070 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195120100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-98-6
Molekylformel Cl4K2Pd
Molekylvikt (g/mol) 326.41
MDL-nummer MFCD00011373
InChI-nyckel LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC-namn dikalium;tetraklorpalladium(2-)
LEDER Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloropalladate(II)
Smältpunkt 105,0 °C
Namnnotering min 32,0% Pd
Färg Brun till brun-grön
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.67, 2.6700g/mL
Linjär formel K2PdCl4
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: olösliga i alkohol
Formel vikt 326.41
Procent renhet ≥32 % (PD)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.