Läs mer
Kaliumtetrakloropaladat(II), Premion™, 99,99 % (metallbas), Pd 32,2 % min
Produktkod. 11301978
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301978 2 g 2g
11311978 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011885.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326,417 g/mol
Kaliumtetrakloropalladat(II) används i stor utsträckning som reagens och som källa till palladiumklorid för att göra andra palladiumkomplex och palladiumnanopartiklar. Den finner en tillämpning vid syntesen av halvledande metallhaltiga polymerer. Den reagerar också med bis(ditiolater) för att bilda metall-bis(ditiolater), som används i streckkodsmaterial, laser Q-switchmaterial, optiska CD-inspelningsmedia och supraledning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-98-6
Molekylformel Cl4K2Pd
Molekylvikt (g/mol) 326.417
MDL-nummer MFCD00011373
InChI-nyckel LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC-namn dikalium;tetraklorpalladium(2-)
LEDER Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloropalladate(II)
Smältpunkt 105 °C (dekomposition)
Namnnotering Pd 32,2 % min.
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 2 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Rödbruna kristaller
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 2.67
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol och etanol.
Formel vikt 326.42
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.