Läs mer
Kaliumtetrakloroplatinat(II), 46–47 % Pt
Produktkod. 10144260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10144260 5 g Glasflaska 5g
10594131 1 g Glasflaska 1g
10348753 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10144260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195360050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-99-7
Molekylformel Cl4H4K2Pt
Molekylvikt (g/mol) 419.11
MDL-nummer MFCD00011378
InChI-nyckel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Smältpunkt 250,0 °C
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Linjär formel K2PtCl4
Fieser 02,182; 04,215
Merck Index 15, 7801
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (20 °C)
IUPAC-namn dikaliumtetraklorplatinumdiuid
Formel vikt 415.1
Procent renhet 46 till 47 % poäng
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.