Läs mer
Kaliumtetrakloroplatinat(II), 99,9 % (metallbas), Pt 46,0 % min
Produktkod. 11301698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301698 1 g 1g
11391688 5 g 5g
11381688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011048.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419,11 g/mol
Kaliumtetraklorplatinatlösning används vid framställning av platina (Pt) nanopartiklar. Ligander som ammoniak eller trifenylfosfin kan ersätta kloridliganderna för att ge olika derivat. Ersättningen av ammoniak resulterar i beredningen av cisplatin, som används i cancerbehandlingen. Vidare används den som katalysator i hydroaryleringsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-99-7
Molekylformel Cl4H4K2Pt
Molekylvikt (g/mol) 419.11
MDL-nummer MFCD00011378
InChI-nyckel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Smältpunkt (nedbrytning)
Namnnotering Punkt 46,0 % min.
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Utseende Rödbruna kristaller
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbaserad bas)
Densitet 3.38
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten. Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn dikalium;tetraklorplatina(2-)
Formel vikt 415.11
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.