Läs mer
Potassium tetrachloroplatinate(II), 99.9% (metals basis), Pt 46.0% min
Produktkod. p-4824902
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11301698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011048.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
Kaliumtetraklorplatinatlösning används vid framställning av platina (Pt) nanopartiklar. Ligander som ammoniak eller trifenylfosfin kan ersätta kloridliganderna för att ge olika derivat. Ersättningen av ammoniak resulterar i beredningen av cisplatin, som används i cancerbehandlingen. Vidare används den som katalysator i hydroaryleringsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-99-7
Molekylformel Cl4H4K2Pt
Molekylvikt (g/mol) 419.11
MDL-nummer MFCD00011378
InChI-nyckel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Smältpunkt (decomposition)
Namnnotering Pt 46.0% min.
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in water.
IUPAC-namn dikalium;tetraklorplatina(2-)
Formel vikt 415.11
Odör Odorless
Utseende Red-brown crystals
Densitet 3.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.