Läs mer
Potassium Tetrachloroplatinate(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10274680 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Vial
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274680 1 g Vial 1g
1 options
Produktkod. 10274680 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7170/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 250°C
CAS 10025-99-7
Färg Brown-Red
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 g
Molekylformel Cl4H4K2Pt
MDL-nummer MFCD00011378
Synonym potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
InChI-nyckel JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
IUPAC-namn dipotassium tetrachloroplatinumdiuide
Molekylvikt (g/mol) 419.11
PubChem CID 61440
Formel vikt 415.1g/mol
Förpackning Vial
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .