Läs mer
Kaliumtetrakloroplatinum(II), TRC
Produktkod. 30417096
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30417096 500 mg
1 options
Produktkod. 30417096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP688265500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Tetrachloroplatinum(II)
CAS 10025-99-7
Molekylformel Cl4 Pt . 2 K
Kvantitet 500 mg
Synonym Platinate(2-)','tetrachloro-','potassium (1:2)','(SP-4-1)-, Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium (8CI), Platinate(2-)','tetrachloro-','dipotassium','(SP-4-1)- (9CI), Potassium chloroplatinate(II) (6CI), Dipotassium platinum tetrachloride, Dipotassium tetrachloroplatinate, Dipotassium tetrachloroplatinate(2-), Dipotassium tetrachloroplatinate(II), NSC 175496, Platinous potassium chloride, Platinum potassium chloride (PtK2Cl4), Potassium chloroplatinate, Potassium chloroplatinate (K2PtCl4), Potassium platinochloride, Potassium platinous chloride, Potassium platinum(II) tetrachloride, Potassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate K2PtCl4, Potassium tetrachloroplatinate(2-), Potassium tetrachloroplatinate(II), Potassium tetrachloroplatinum(II), Tetrachloroplatinum(II) acid potassium salt
InChI formel InChI=1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
LEDER [K+].[K+].[Cl-][Pt+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 415.09
Formel vikt 412.7676