Läs mer
Potassium Tetracyanoborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Tetracyanoborate |
| Kvantitet | 20 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4BN4.K/c6-1-5(2-7,3-8)4-9;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 153.985 |