Läs mer
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Produktkod. 11388218
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388218 10 g 10g
11378218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039434.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 339527-86-5
Molekylformel C4K2N4Ni
Molekylvikt (g/mol) 240.96
MDL-nummer MFCD00049669
InChI-nyckel QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
IUPAC-namn nickel(2+)dikaliumtetrakis(iminometanid)hydrat
LEDER [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Smältpunkt 100°C (in -H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1588
Merck Index 14,7684
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 240.99 (Anhydrous)
Densitet 1.875g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.