Läs mer
Kaliumtetracyanopalladat(II)hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400997
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400997 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15400997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010535.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14516-46-2 | C4K2N4Pd | 288.69 g/mol
Kaliumtetracyanopalladat(II)hydrat används som primär och sekundär intermediär i kemiska& läkemedelsforskning. det används också som katalysatorer, som prekursorer för metalliskt palladium, i preparativ kemisk produktion, inom fotografi, vid galvanisering och medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
CAS 14516-46-2
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Molekylformel C4K2N4Pd
MDL-nummer MFCD00150431
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
InChI-nyckel NKYOTIKKMTWAOI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[K+].N#C[Pd](C#N)(C#N)C#N
IUPAC-namn dikaliumpalladiumtetrakarbonitril
Molekylvikt (g/mol) 288.69
Formel vikt 288.68 (Anhydrous)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.