Läs mer
Kaliumtetracyanoplatin(II)trihydrat, 99,9 % (metallbas), Pt 44,9 % min
Produktkod. 11366048
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366048 5 g 5g
11376048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010536.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 14323-36-5 | C4H6K2N4O3Pt | 431,40 g/mol
Kaliumtetracyanoplatinat(II)trihydrat används i beredningen av andra salter som Krogmanns salt, som är starkt ledande, endimensionella material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14323-36-5
Molekylformel C4H6K2N4O3Pt
Molekylvikt (g/mol) 431.40
MDL-nummer MFCD00011374
InChI-nyckel KBALGZKVNFJSRU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dikaliumtetracyanoplatinumbis(ylium)trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel K2[Pt(CN)4]·3H2O
UN-nummer UN1588
Merck Index 14,7685
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten
Formel vikt 431,42 (377,37 vattenfattig)
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 44.9% min.
Odör Luktfritt
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.