missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Tetradecanoate-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Tetradecanoate-2,2-D2 |
| CAS | 352438-85-8 |
| Molekylformel | C14 D2 H25 O2 . K |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Tetradecanoic-2,2-d2 acid, potassium salt (9 CI), Tetradecanoic-2,2-d2 acid potassium salt, Myristic acid-d2 potassium salt, Myristic-2,2-d2 acid potassium salt, Potassium tetradecanoate-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H28O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/i13D2; |
| LEDER | [K+].[2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCC)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;2,2-dideuteriotetradecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.474 |
| Formel vikt | 268.177 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?