Läs mer
Kaliumtetrafluoroborat, 98 %
Beskrivning
Kaliumtetrafluorborat används som ett aktivt fyllmedel vid framställning av hartsbundna slipmedel. Det används också för utvinning, raffinering och bearbetning av metaller i den kemiska industrin. Den finner tillämpning som tillsats i legeringsindustrin och svetsmedel. Vidare används det vid tillverkning av flussmedel för lödning och lödning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumtetrafluorborat används som ett aktivt fyllmedel vid framställning av hartsbundna slipmedel. Det används också för utvinning, raffinering och bearbetning av metaller i den kemiska industrin. Den finner tillämpning som tillsats i legeringsindustrin och svetsmedel. Vidare används det vid tillverkning av flussmedel för lödning och lödning.
Löslighet
Något löslig i vatten och varm etylalkohol. Olösligt i kall etylalkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | (nedbrytning) |
| Kemiskt namn eller material | Potassium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 529 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Brytningsindex | 1.3245 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.5 |
| Linjär formel | KBF4 |
| Merck Index | 14,7686 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten och het etylalkohol. Olöslig i kall etylalkohol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.