Läs mer
Kaliumtetrafluoroborat, 99 %, extra rent
Produktkod. 10780561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10780561 25 g Plastflaska 25g
10503801 1 kg Plastflaska 1kg
13478488 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00 SEK
    384.65 SEK / 25g
    Save 72.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14075-53-7
Molekylformel BF4K
Molekylvikt (g/mol) 125.90
MDL-nummer MFCD00011395
InChI-nyckel AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC-namn kaliumtetrafluorboranid
LEDER [K+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrafluoroborate
Smältpunkt 530,0 °C
Namnnotering c.p.
Färg Vitt till grått
Fysisk form Mikrokristallint pulver
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,5 % min
Densitet 2.5
Linjär formel KBF4
Merck Index 15,7804
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4,4 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i kokande alkohol
Formel vikt 125.91
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.