Läs mer
Kaliumtetrafluoroborat, 99 %
Produktkod. 11397267
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397267 2 kg 2kg
11307277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011556.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125,90 g/mol
Kaliumtetrafluorborat används som ett aktivt fyllmedel vid framställning av hartsbundna slipmedel. Det används också för utvinning, raffinering och bearbetning av metaller i den kemiska industrin. Den finner tillämpning som tillsats i legeringsindustrin och svetsmedel. Vidare används det vid tillverkning av flussmedel för lödning och lödning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14075-53-7
Molekylformel BF4K
Molekylvikt (g/mol) 125.90
MDL-nummer MFCD00011395
InChI-nyckel AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC-namn kalium;tetrafluorborat
LEDER [K+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt (nedbrytning)
Kemiskt namn eller material Potassium tetrafluoroborate
Smältpunkt 529 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Brytningsindex 1.3245
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent Typiskt> 99,5 %
Densitet 2.50 g/mL
Linjär formel KBF4
Merck Index 14,7686
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0; 45g/100g H2O); Lätt löslig i kokande alkoholLätt löslig i vatten och het etylalkohol; Olöslig i kall etylalkohol.
Formel vikt 125.91
Procent renhet ≤99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.