Läs mer
Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31029216
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31029216 50 mg
31016083 100 mg
31015944 250 mg
31023894 1 g
31016234 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31029216 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14892050mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
CAS 105560-52-9
Molekylformel C32H12BF24K
MDL-nummer MFCD00077934
Kvantitet 50 mg
LEDER FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC([B-](C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=C1)(F)F.[K+]
Molekylvikt (g/mol) 902.31
Procent renhet 98%