Läs mer
Kaliumtetrakis(4-klorfenyl)borat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397505
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397505 1 g 1g
11307515 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05609.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14680-77-4 | C24H16BCl4K | 496.10 g/mol
Kaliumtetrakis(4-klorfenyl)borat används som lipofilt anjoniskt ställe för att konstruera fluorescerande optod för natrium. Den användes också som beläggning för den piezoelektriska kristallen vid kvantifiering av kalium med hjälp av kvartskristallmikrobalans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumtetrakis(4-klorfenyl)borat används som lipofilt anjoniskt ställe för att konstruera fluorescerande optod för natrium. Den användes också som beläggning för den piezoelektriska kristallen vid kvantifiering av kalium med hjälp av kvartskristallmikrobalans.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14680-77-4
Molekylformel C24H16BCl4K
Molekylvikt (g/mol) 496.10
MDL-nummer MFCD00043105
InChI-nyckel VHPYLDPFVZBNQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, tetrakis 4-chlorophenyl boron potassium, k-tcpb, potassium tetrakis 4-chlorophenyl boranuide, potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, selectophore tm
PubChem CID 23679691
IUPAC-namn kalium;tetrakis(4-klorfenyl)boranuid
LEDER [B+3].[K+].ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4117827
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 496.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.