Läs mer
Kaliumtetrakis (pentafluorfenyl)borat, 97 %
Produktkod. 15427667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427667 5 g 5g
15417667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36527.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89171-23-3 | C24BF20K | 718,14 g/mol
Kaliumtetrakis(pentafluorfenyl)borat används som ett biokemiskt reagens, en katalysator och en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumtetrakis(pentafluorfenyl)borat används som ett biokemiskt reagens, en katalysator och en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89171-23-3
Molekylformel C24BF20K
Molekylvikt (g/mol) 718.14
MDL-nummer MFCD06797410
InChI-nyckel GYBHRIJOPWTIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis pentafluorophenyl borate, potassium tetrakis pentafluorophe-nyl borate, tetrakis-pentafluorophenyl-potassium borate, potassium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide
PubChem CID 23693577
IUPAC-namn kalium;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 718.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.