Läs mer
Kaliumtetranitroplatinat(II), Pt 42,6% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316058
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316058 1 g 1g
11306058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010538.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13815-39-9 | K2N4O8Pt | 457.30 g/mol
Kaliumtetranitroplatinat(II) används i stor utsträckning som laboratoriekemikalier och vid tillverkning av ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13815-39-9
Molekylformel K2N4O8Pt
Molekylvikt (g/mol) 457.30
MDL-nummer MFCD00011375
InChI-nyckel GQUAVGOGNMMUFS-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetranitroplatinate ii, platinum potassium nitrite, dipotassium ion tetranitroplatinumdiuide, dipotassium tetranitroplatinumdiuide
PubChem CID 16211695
LEDER [K+].[K+].[Pt++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetranitroplatinate(II)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
IUPAC-namn dikalium;platina;tetranitrit
Formel vikt 457.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 42.6% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.