Läs mer
Potassium Tetraoxalate Dihydrate, ≥97.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15606000 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15606000 500 g Poly bottle 500g
15695990 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15606000 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 60594500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-20-5
Molekylformel C4H3KO8
Molekylvikt (g/mol) 218.16
MDL-nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-nyckel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC-namn potassium oxalic acid hydrogen oxalate
LEDER [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetraoxalate dihydrate
Smältpunkt >160°C
Färg Colorless
pH 1.7 (at 12.60g/L, 25°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Linjär formel KH3(C2O4)2 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formel vikt 254.19g/mol
Procent renhet ≥97.0% (RT)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle