Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium tetraoxalate dihydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | KH3(C2O4)2 · 2H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3854419 |
| Formel vikt | 254.19g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |