Läs mer
Potassium tetraphenylborate, 97%
Produktkod. 15471478
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471478 25 g 25g
15461478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55276.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3244-41-5 | C24H20BK | 358.332 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv farmaceutisk
intermediär.
Löslighet
Låg löslighet i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Torka i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3244-41-5
Molekylformel C24H20BK
Molekylvikt (g/mol) 358.332
MDL-nummer MFCD03093877
InChI-nyckel MAMCUZQNCMYPCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetraphenylborate, potassium tetraphenylboron, potassium tetraphenylboride, potassium tetrakis phenyl borate, potassium tetraphenyl boron, potassium tetraphenylborate 97, potassium tetraphenylborate 1-
PubChem CID 23665558
IUPAC-namn kalium;tetrafenylboranuid
LEDER [B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tetraphenylborate
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Linjär formel KB(C6H5)4
Löslighetsinformation Low solubility in water. Soluble in organic solvents.
Formel vikt 358.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.