Läs mer
Kaliumtioacetat, 98 %
Produktkod. 10318360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10318360 25 g Glasflaska 25g
10104660 100 g Glasflaska 100g
11975731 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10318360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221300250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10387-40-3 | C2H3KOS | 114,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10387-40-3
Molekylformel C2H3KOS
Molekylvikt (g/mol) 114.2
InChI-nyckel SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC-namn etanetioisk S-syra; kalium
LEDER CC(=O)S.[K]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thioacetate
Smältpunkt 173.0°C to 176.0°C
Färg Vitt till brunt
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble in water
Formel vikt 114.2
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Utseende (10% in water) clear
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium thioacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.