Läs mer
Kaliumtioacetat, 98 %
Produktkod. 11317435
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317435 25 g 25g
11327435 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05405.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10387-40-3 | C2H4KOS | 115,211 g/mol
Kaliumtioacetat används för palladiummedierad koppling med arylhalogenider och triflater som leder till S-aryltioacetater och derivat. Det används också som reagens vid omvandling av halogenider till tioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumtioacetat används för palladiummedierad koppling med arylhalider och triflater som leder till S-aryltioacetater och derivat. Det används också som reagens vid omvandling av halogenider till tioler.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och vissa polära lösningsmedel. Olösligt i alkaner, etrar och de flesta opolära lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10387-40-3
Molekylformel C2H4KOS
Molekylvikt (g/mol) 115.211
MDL-nummer MFCD00083065
InChI-nyckel SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC-namn etanetioisk S-syra; kalium
LEDER CC(=O)S.[K]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thioacetate
Smältpunkt ∽240°C (decomposition)
Odör Stench
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 3595448
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and some polar solvents. Insoluble in alkanes,ethers and most nonpolar solvents.
Formel vikt 114.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.