Läs mer
Kaliumtioacetat, 98 %
Beskrivning
Kaliumtioacetat används för palladiummedierad koppling med arylhalogenider och triflater som leder till S-aryltioacetater och derivat. Det används också som reagens vid omvandling av halogenider till tioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumtioacetat används för palladiummedierad koppling med arylhalider och triflater som leder till S-aryltioacetater och derivat. Det används också som reagens vid omvandling av halogenider till tioler.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och vissa polära lösningsmedel. Olösligt i alkaner, etrar och de flesta opolära lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium thioacetate |
| Smältpunkt | ∽240 °C (dekomposition) |
| Odör | Stank |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3335 |
| Beilstein | 3595448 |
| Känslighet | Luftkänslig; Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, metanol och vissa polära lösningsmedel. Olöslig i alkaner, etrar och de flesta opolära lösningsmedel. |
| Formel vikt | 114.21 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.