Läs mer
Kaliumtioacetat, TRC
Produktkod. 30420269
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30420269 250 g
1 options
Produktkod. 30420269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698500250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Thioacetate
CAS 10387-40-3
Molekylformel C2H4KOS
Kvantitet 250 g
Synonym Thioacetic Acid Potassium Salt, Ethanethioic Acid Potassium Salt, MeCOSK, Potassium Ethanethioate, Potassium Thioethanoate, Potassium Thiolacetate, S-Potassium Thioacetate
InChI formel InChI=1S/C2H4OS.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
LEDER [K+].CC(=O)[S-]
IUPAC-namn kalium; etanetioat
Molekylvikt (g/mol) 114.21
Formel vikt 113.9542