Läs mer
Potassium thiobenzoate, 95%
Produktkod. 15408308
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408308 250 mg 250mg
15498298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61741.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28170-13-0 | C7H6KOS | 177.28 g/mol
Kaliumtiobensoat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kaliumtiobensoat används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28170-13-0
Molekylformel C7H6KOS
Molekylvikt (g/mol) 177.28
MDL-nummer MFCD28399074
InChI-nyckel LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbothioic acid potassium
PubChem CID 87087528
IUPAC-namn bensenkarbotiosyra S-syra; kalium
LEDER [K].SC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thiobenzoate
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.28
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.