Läs mer
Kaliumtiocyanat, 0,1 M, Chem Lab™
Produktkod. 10293902
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10293902
Brand: Chem-Lab CL05.1115.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 1 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 mol/L
Densitet 1,01g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium thiocyanate 0.1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: KCNS/H2O