missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Thiocyanate-13C,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Thiocyanate-13C,15N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| Formel vikt | 98.9392 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?