Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium thiocyanate |
| Smältpunkt | 170,0 °C till 179,0 °C |
| Färg | Färglös eller vit |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (argentometri) |
| Linjär formel | KSCN |
| Merck Index | 15,7807 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 2170 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och aceton |
| Formel vikt | 97.18 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium thiocyanate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.