Läs mer
Kaliumtiocyanat, 98 %
Produktkod. 11404754
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404754 500 g 500g
11414754 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404754 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13731.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97,176 g/mol
Kaliumtiocyanat används vid framställning av etylensulfid, blytiocyant, som används vid omvandling av acylklorid till tiocyanater. Det används också i fast tillstånd NMR av tungmetallkärnor som resulterar i framställning av flera kvicksilver-tiocyanat- och selenocyanatföreningar som potentiella modeller. Den finner användning i kosmetiska och personliga vårdprodukter som ett hudvårdande medel. Det används också i fuktkrämer och munvårdsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumtiocyanat används vid framställning av etylensulfid, blytiocyant, som används vid omvandling av acylklorid till tiocyanater. Det används också i fast tillstånd NMR av tungmetallkärnor som resulterar i framställning av flera kvicksilver-tiocyanat- och selenocyanatföreningar som potentiella modeller. Den finner användning i kosmetiska och personliga vårdprodukter som ett hudvårdande medel. Det används också i fuktkrämer och munvårdsprodukter.
Löslighet Lösligt i
vatten, aceton och alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft-, ljus- och fuktkänslig. Inkompatibel med salpetersyror, aktiva halogenföreningar och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Molekylformel CKNS
Molekylvikt (g/mol) 97.176
MDL-nummer MFCD00011413
InChI-nyckel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-namn kalium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thiocyanate
Smältpunkt 172 °C till 175 °C
Densitet 1.89
pH 5.3 till 8.5
Kokpunkt 500 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 3594799
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,7691
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton och alkohol.
Formel vikt 97.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.