Läs mer
Potassium thiocyanate, 99+%, for analysis
Produktkod. p-43597 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10086063
Brand: Thermo Scientific Acros 196582500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Molekylformel CKNS
Molekylvikt (g/mol) 97.18
MDL-nummer MFCD00011413
InChI-nyckel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-namn kalium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thiocyanate
Smältpunkt 170,0 °C till 179,0 °C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Linjär formel KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Löslighetsinformation Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formel vikt 97.18
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.886, 1.8860g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.