Läs mer
Kaliumtiocyanat, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 16605803
Change view
25 kg
Produktkod.
16605803 25 kg
1 options
Produktkod. 16605803 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 3127225KG
 Begränsad artikel
I lager
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thiocyanate
CAS 333-20-0
Färg Ljusgul
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CKNS
InChI-nyckel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[S-]C#N
IUPAC-namn kaliumcyanosulfanid
Molekylvikt (g/mol) 97.18