Läs mer
Kaliumtiocyanat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15643370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Paket med 6
Produktkod. 15643370
Brand: Honeywell-Fluka 312726X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Molekylformel CKNS
Molekylvikt (g/mol) 97.176
MDL-nummer MFCD00011413
InChI-nyckel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-namn kalium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Thiocyanate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel KSCN
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 97.18
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa