Läs mer
Kaliumtiocyanat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15663370
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15663370 6 x 250 g Paket med 6
15623370 250 g 250g
15603370 1 kg 1kg
15613370 2.5 kg 2.5kg
15643370 6 x 1 kg Paket med 6
15653370 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15663370 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 312726X250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4245.00 SEK
    3888.65 SEK / Paket med 6
    Save 356.35 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Molekylformel CKNS
Molekylvikt (g/mol) 97.176
MDL-nummer MFCD00011413
InChI-nyckel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-namn kalium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Thiocyanate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 6 x 250 g
Linjär formel KSCN
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 97.18
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa