Läs mer
Kaliumtiocyanatlösning, Solstice
Produktkod. 15604850
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604850 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15604850 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 351941L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 SEK
    1354.78 SEK / 1 L
    Save 125.22 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,1 M KSCN
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium thiocyanate solution
CAS 333-20-0
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Molekylformel CKNS
Linjär formel KSCN
MDL-nummer MFCD00011413
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3594799
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
InChI-nyckel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(#N)[S-].[K+]
IUPAC-namn kalium;tiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 97.176
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Formel vikt 97,18 g/mol
Kvalitet Not Available
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 1g/ml vid 25 °C