Läs mer
Potassium Thiocyanate, Supelco™
Produktkod. 15817330
Change view
Kvantitet:
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15817330 50 kg 50kg
15807330 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15817330 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1051249050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87730.00 SEK
    82420.00 SEK / 50kg
    Save 5310.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Specifikationer
Kokpunkt >400°C/1013 hPa (decomposition)
Kemiskt namn eller material Potassium Thiocyanate
Smältpunkt 177°C
Kvantitet 50 kg
MDL-nummer MFCD00011413
Synonym Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanide, Potassium thiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 97.18
Kvalitet Research
Densitet 1.91 g/cm3 at 20°C