Läs mer
Potassium Thiocyanate, Supelco™
Produktkod. 15894530
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894530 250 g 250g
15804540 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15894530 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1051250250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 SEK
    1950.00 SEK / 250g
    Save 130.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Specifikationer
Kokpunkt >400°C/1013 hPa (decomposition)
Kemiskt namn eller material Potassium Thiocyanate
Smältpunkt 177°C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00011413
Synonym Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanide, Potassium thiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 97.18
Kvalitet Research
Densitet 1.91 g/cm3 at 20°C